Sistema de insertos multipocillo (96 pocillos) HTS, Corning® FluoroBlok™
Proveedor: Corning
351161 351163 351162 351164
734-0950EA 590.69 EUR
734-0950 734-0952 734-0951 734-0953
Sistema de insertos multipocillo (96 pocillos) HTS, Corning® FluoroBlok™
Microplacas Insertos de placas y insertos
El sistema de insertos 96-multipocillos Corning® FluoroBlok™ es una plataforma de ensayo de cultivo celular diseñada para automatización. La estructura del inserto en una pieza y la membrana microporosa que bloquea la fluorescencia (disponible en tamaños de poro de 3,0 y 8,0 μm) permite incrementar la eficiencia, productividad y rendimiento en el proceso de descubrimiento de nuevos fármacos. El diseño de la placa receptora minimiza la contaminación cruzada entre pocillos.
  • La plataforma de tecnología estándar permite multiples protocolos
  • Detección a tiempo real sin quitar el inserto
  • Elimina la necesidad de rascar y contar las células manualmente
  • Bloquea más del 99% de las longitudes de onda de excitación y emisión de los fluoróforos más usados para marcar las células
The wide blocking range (490 to 700 nm) of the Corning® FluoroBlok™ membrane allows the flexibility to choose from a variety of fluorophores for screening compounds in cell-based assays such as compound permeability, cell invasion and migration, and monolayer permeability. Each insert has an automation compatible sampling port for sampling above and below the membrane with standard pipet tips or automated fluid handling equipment.
The 96-well feeder trays with lids and the 96 square-well flat bottom assay plates feature a nontreated, hydrophobic polystyrene surface. Both are sterile and pyrogen-free.
Systems are designed to increase efficiency, productivity, and throughput. The black housing of the 96-multiwell insert minimises crosstalk between the wells and virtually eliminates autofluorescence. The multiwell insert plate format is compatible with standard fluorescence plate readers, robots, and fluid handling instruments.