Placas para cultivo con fibronectina, Corning® BioCoat™
Proveedor: Corning
354403 354451
734-0111EA 240.91 EUR
734-0111 734-0137
Placas para cultivo con fibronectina, Corning® BioCoat™
Placas de cultivo Placas para cultivo celular
Recubrimiento de PS con una capa uniforme de fibronectina humana. Facilita la adherencia, propagación, proliferación y diferenciación de muchos tipos de células y en especial de los fibroblastos y otras células de origen mesenquimatoso.
Fabricadas en un ambiente controlado y probado rigurosamente para garantizar la homogeneidad y el rendimiento del producto.
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Certificación ambiental ISO 14001 - Bedford