Placas para cultivo con laminina Corning® BioCoat™
Proveedor: Corning
354405 354452 354458
734-0113EA 299 EUR
734-0113 734-0138 734-0143
Placas para cultivo con laminina Corning® BioCoat™
Placas de cultivo Placas para cultivo celular
Recubrimiento de PS con una capa uniforme de laminina murina. Facilita la adherencia, proliferación y diferenciación de una amplia variedad de líneas celulares y en especial de las neuronas, las células epiteliales, los miocitos y los mioblastos.
Fabricadas en un ambiente controlado y probado rigurosamente para garantizar la homogeneidad y el rendimiento del producto.