Molinos de cuchillas, SM 100 y SM 200
Proveedor: Retsch GmbH
20.728.0002 20.727.0002 20.727.0001 20.728.0001 20.727.0009 20.727.0010
412-0289EA 12960 EUR
412-0289 412-0288 510-1373 412-0220 412-0280 412-0281
Molinos de cuchillas, SM 100 y SM 200
Molinos
El SM 100 y el SM 200 son potentes molinos de cuchillas fáciles de usar, de velocidad fija, para la reducción del tamaño de materiales voluminosos, blandos, de dureza media, fibrosos, elásticos y sensibles al calor. Idóneo para la reducción preliminar de tamaño continua o en lotes de materiales secos como madera, raíces, huesos, planteas, plásticos, bolitas de alimentos, especies, fármacos, papel y cartón. Pueden procesarse muestras de fibras largas y materiales voluminosos sin necesidad de reducir el tamaño previamente.
  • Reducción rápida y suave de materiales secos
  • Muestras sujetas a estrés térmico bajo
  • Herramientas de corte fáciles de cambiar, larga vida útil, rotor ajustado
  • Tamaño final de la partícula establecido mediante los tamices inferiores con aperturas de 0,25 a 20 mm
  • Amplia gama de accesorios, incluidas varias tolvas, sistemas de recogida, rotores y tamices
* Depending on feed material and instrument configuration/settings.
Información para pedidos: Solicite por separado el rotor, la tolva de alimentación adecuada, los tamices inferiores y la estructura base del SM 100. Póngase en contacto con Avantor si desea obtener más datos de toda la gama de accesorios.
Información de suministro: Las dos unidades se suministran con un recipiente de recogida de 5 litros. SM 200 se suministra con estructura base.
Precaución: * Dependiendo del material de entrada y de la configuración/los ajustes del aparato.