Botellas, cuello estrecho, redondas, bajas partículas, HDPE, IP2, con tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2099-0001 2099-0002 2099-0004 2099-0008 2099-0010 2099-0016 2099-0032
119-4411EA 145 EUR
119-4411 119-4412 119-4413 NALG2099-0008 119-4417 119-4415 119-4416
Botellas, cuello estrecho, redondas, bajas partículas, HDPE, IP2, con tapón de rosca, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
HDPE, translucent with PP screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Screw cap supplied assembled on the bottle
  • Leakproof
Utilize Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE IP2 Bottles as inner containers for designing, assembling, and certifying combination packaging. These high density polyethylene bottles are safe, economical, and designed to resist splitting and puncturing from shipping shocks.
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904.
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact
Certificación ambiental NAR Certificate of Retirement NAR Certificate of Retirement, ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)