Guantes para sala blanca, nitrilo, estéril, Kimtech ™ G3 Sterling ™ estéril
Proveedor: KIMBERLY CLARK
11821 11822 11823 11824 11825 11826 11827 11828
112-1858EA 573 EUR
112-1858 112-1859 112-1860 112-1861 112-1862 112-1863 112-1864 112-1865
Guantes para sala blanca, nitrilo, estéril, Kimtech ™ G3 Sterling ™ estéril
Guantes
Guantes estériles específicos para las manos con puño moldeado para aplicaciones en salas limpias. Cuando se usan dos veces, estos guantes ofrecen la sensación y la destreza equivalentes de un solo guante de látex sin el riesgo de reacciones alérgicas al látex Tipo I.
  • Estéril, sin polvo, acabado texturizado
  • Respetuoso con el medio ambiente gracias a un embalaje mejorado que ahorra residuos
  • Disipación de la electricidad estática durante el uso
  • Ajuste cómodo, apto para doble colocación
  • Partículas por cm² ≥0,5 micras: máx. 1200
Adecuado para uso en salas limpias de clase 1, ISO 3 o M1.5 o superiores.
Length: 300 mm
Thickness: 0,08 mm (palm)
Colour: Grey
Certificaciones: PPE Cat III (UE) 2016/425, EN 374-1 Tipo C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 1.5
Envase: Doble embalado en polietileno. 30 pares por bolsa.