Columnas para cromatografía de exclusión molecular de la serie Asahipak GF-HQ
Proveedor: Resonac
F7600004 F6710018 F7600001 F7600002
554-1758EA 2215 EUR
554-1758 554-1763 554-1757 554-1756
Columnas para cromatografía de exclusión molecular de la serie Asahipak GF-HQ
Columnas de cromatografía
La serie GF-HQ está diseñada para cromatografía de exclusión molecular acuosa (GFC) y orgánica (GPC). Es posible el análisis de alto rendimiento de muestras que contienen parte hidrófila y parte hidrófoba, como los tensioactivos.
  • Columnas SEC a base de polímeros con excelente resistencia al disolvente
  • Permite el uso tanto de sistemas acuosos como con disolvente orgánico.
* Valor estimado