Termobloques con refrigeración digitales, PCH-1, PCH-2 y PCH-3
Proveedor: GRANT INSTRUMENTS
PCH-1 PCH-3 PCH-2
460-0027EA 1250 EUR
460-0027 444-0931 460-0367
Termobloques con refrigeración digitales, PCH-1, PCH-2 y PCH-3
Termobloques Enfriadores / calentadores de bloque
The Grant bio block heater/coolers are compact, flexible and easy to use – they are ideal for the rapid heating and cooling of microtubes, and a very effective tool for DNA sample preparation for denaturing and electrophoresis. There is a choice of three models: The PCH-1 has a capacity of up to 32 microtubes in a combination of two sizes (12×1,5 ml plus 20×0,5 ml), whereas the PCH-2 can accommodate up to 20 microtubes of one size (1,5 ml), and the PCH-3 can hold up to 20×2 ml microtubes.
  • Potente refrigerador Peltier para un enfriamiento y calentamiento rápidos
  • La estabilidad de la temperatura es de ±0,1 °C
  • El LCD de dos líneas indica los valores ajustados y reales de temperatura y tiempo
  • Temporizador de reacción con alarma acústica de funcionamiento, de 1 minuto a 96 horas
  • El sistema de control de temperatura seco mantiene el ambiente limpio y sin aerosoles
Información de suministro: Suministrados con bloque y cubierta de bloque.