Embudos con caña corta, PP
Proveedor: Brand
147010 147015 147020 147025 147030 147035
BRND147010EA 29.2 EUR
BRND147010 BRND147015 BRND147020 BRND147025 BRND147030 BRND147035
Embudos con caña corta, PP
Embudos Embudos de filtración Embudos con filtro
PP, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Autoclavable
  • Suitable for use with standard filter paper
With smooth interior surfaces.