Embudos para productos en polvo con caña ancha corta
Proveedor: Brand
146506 146508 146511 146516 146519 146523
BRND146506EA 11.6 EUR
BRND146506 BRND146508 BRND146511 BRND146516 BRND146519 BRND146523
Embudos para productos en polvo con caña ancha corta
Embudos Embudos para polvos
Borosilicate glass 3,3.
  • Chemically resistant glass
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Quick and easy to clean
Ideal for transferring powders, can also be used for liquids.