Embudos para productos en polvo, caña ancha, PP
Proveedor: Brand
148025_U 148035_U 148040_U 148045 148020_U
BRND148025_UEA 113 EUR
BRND148025_U BRND148035_U BRND148040_U BRND148045 BRND148020_U
Embudos para productos en polvo, caña ancha, PP
Embudos Embudos para polvos
PP, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Autoclavable
Used for transferring powders. Also suitable for liquids.