Cesio 99.95+% Trace metals basis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
219190010 219190050
ACRO219190010EA 187 EUR
ACRO219190010 ACRO219190050
Cesio 99.95+% Trace metals basis
Cesio
Formula: Cs
MW: 132.91
Pto. Ebullición: 705 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 28.5
Densidad: 1.873 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134037
Núm. CAS: 7440-46-2
EINECS: 231-155-4
UN: 1407
ADR: 4.3 I
Índice Merck: 12,02051
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Golden Metal
Total trace metal impurities ≤500 ppm
Cesium (Cs) ≥99.95 % (metals basis)