Cesio ≥99.98% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Breakseal ampoule
10146.03
10146.06
10146.14
10146.22
10146.03EA
177
EUR
10146.03
10146.06
10146.14
80001967.0001
Cesio ≥99.98% (metals basis)
Cesio
Purity: 99.98%
CAS No.: 7440-46-2
Physical Form: Vacuum sealed in breakseal ampoules
Appearance: Golden
Odour: Odourless
UN No.: 1407
MDL No.: MFCD00134037
Formula:
Cs Pto. Ebullición: 705 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 28,5 °C Densidad: 1,873 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134037 Núm. CAS: 7440-46-2 EINECS: 231-155-4 UN: 1407 ADR: 4.3,I Índice Merck: 12,02051 |