Potasio 98%, chunks in mineral oil
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
223860100 223861000 223860500 223865000
ACRO223860100EA 54 EUR
ACRO223860100 ACRO223861000 ACRO223860500 ACRO223865000
Potasio 98%, chunks in mineral oil
Potasio
Formula: K
Pto. Ebullición: 770 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 63 °C
Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133776
Núm. CAS: 7440-09-7
EINECS: 231-119-8
UN: 2257
ADR: 4.3,I
Índice Merck: 12,07763
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey Chunks
Total trace metal impurities ≤2 %