Potasio ≥99.95% (metals basis), solid
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Ampuled under argon
10299.06 10299.03
10299.06EA 412 EUR
10299.06 10299.03
Potasio ≥99.95% (metals basis), solid
Potasio
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-09-7 Physical Form: Sealed in standard ampoules under vacuum Odour: Odourless UN No.: 2257 MDL No.: MFCD00133776
Formula: K
Pto. Ebullición: 760 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 63 °C
Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133776
Núm. CAS: 7440-09-7
EINECS: 231-119-8
UN: 2257
ADR: 4.3,I
Índice Merck: 12,07763