Potasio 98%, chunks in mineral oil
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L13267.14
L13267.22
L13267.14EA
136
EUR
L13267.14
L13267.22
Potasio 98%, chunks in mineral oil
Potasio
Purity: 98%
CAS No.: 7440-09-7
Molecular Formula: K
Formula Weight: 39.10
Physical Form: Solid
Density: 0.860
Appearance: Silver/grey
Odour: Odourless
Melting Point: 63-64°
Boiling Point: 765-770°
Merck Reference: 14,7604
UN No.: 2257
MDL No.: MFCD00133776
Formula:
K MW: 39.1 g/mol Pto. Ebullición: 765…770 °C Pto. de fusión: 63…64 °C Densidad: 0.860 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00133776 Núm. CAS: 7440-09-7 EINECS: 231-119-8 UN: 2257 ADR: 4.3 I Índice Merck: 14,7604 |