Litio, seca 99+%, granular
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
211440250 211442500
ACRO211440250EA 129 EUR
ACRO211440250 ACRO211442500
Litio, seca 99+%, granular
Litio
Formula: Li
Pto. Ebullición: 1317 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 180 °C
Densidad: 0,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134051
Núm. CAS: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3,I
Índice Merck: 13,05542
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Silver grey Granulate
Assay ≥99.0 %