Litio 99% (metals basis), en gránulos 1-6 mm (0.04-0.2 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
acondicionado en Argón
00733.18 00733.30
00733.18EA 186 EUR
00733.18 00733.30
Litio 99% (metals basis), en gránulos 1-6 mm (0.04-0.2 in)
Litio
Purity: 99% CAS No.: 7439-93-2 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Silvery Odour: Odourless UN No.: 1415 MDL No.: MFCD00134051
Formula: Li
Pto. Ebullición: 1317 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 179 °C
Densidad: 0,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134051
Núm. CAS: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3,I
Índice Merck: 13,05542