Litio ≥99.8%, alambre (max. 0.03% Na), Ø 3.2 mm (0.125 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
10771.14 10771.49
10771.14EA 233 EUR
10771.14 10771.49
Litio ≥99.8%, alambre (max. 0.03% Na), Ø 3.2 mm (0.125 in)
Litio
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-93-2 Physical Form: ≈5.8m/25g, Pkg in mylar under argon w/oil coating Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1415 MDL No.: MFCD00134051
Formula: Li
Pto. Ebullición: 1317 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 179 °C
Densidad: 0,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134051
Núm. CAS: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3,I
Índice Merck: 13,05542