Litio, varillas en parafina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05660.0025 8.05660.0100 8.05660.0010
8.05660.0025EA 77.5 EUR
8.05660.0025 8.05660.0100 8.05660.0010
Litio, varillas en parafina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Litio
Formula: Li
Pto. Ebullición: 1317 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 179 °C
Densidad: 0,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134051
Núm. CAS: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3,I
Índice Merck: 13,05542
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 179 °C
Molar Mass 6.94 g/mol
Boiling Point 1347 °C
Vapor Pressure 1 hPa (723 °C)
Density 0.534 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula Li
Chemical Formula Li