Sodio, dry stick
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
370212500 370210010
ACRO370212500EA 170 EUR
ACRO370212500 ACRO370210010
Sodio, dry stick
Sodio
Formula: Na
Pto. Ebullición: 883 °C
Pto. de fusión: 98 °C
Densidad: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085307
Núm. CAS: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
UN: 1428
ADR: 4.3,I
Índice Merck: 13,08641
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light grey or silver white Sticks
Calcium (Ca) ≤400 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Sodium (Na) ≥99.8 %