Sodio 99.8%, oiled sticks, wrapped in aluminium foil
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
390121000 390122500 390120010
ACRO390121000EA 40.7 EUR
ACRO390121000 ACRO390122500 ACRO390120010
Sodio 99.8%, oiled sticks, wrapped in aluminium foil
Sodio
Formula: Na
MW: 22,99 g/mol
Pto. Ebullición: 883 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 98 °C
Densidad: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085307
Núm. CAS: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
UN: 1428
ADR: 4.3,I
Índice Merck: 13,08641
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey Sticks
Calcium (Ca) ≤400 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Sodium (Na) ≥99.75 %