Sodio ≥99.95% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Breakseal ampoule
10336.03 10336.06
10336.03EA 173 EUR
10336.03 10336.06
Sodio ≥99.95% (metals basis)
Sodio
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-23-5 Physical Form: Sealed in breakseal ampoules Odour: Odourless UN No.: 1428 MDL No.: MFCD00085307
Formula: Na
MW: 22.99 g/mol
Pto. Ebullición: 881
Pto. de fusión: 97.8
Densidad: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085307
Núm. CAS: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
UN: 1428
ADR: 4.3 I
Índice Merck: 13,08641