Sodio ≥99.8% (metals basis), lingote
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
10342.35 10342.60
10342.35EA 161 EUR
10342.35 10342.60
Sodio ≥99.8% (metals basis), lingote
Sodio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-23-5 Appearance: Silver-white Odour: Odourless UN No.: 1428 MDL No.: MFCD00085307
Formula: Na
Pto. Ebullición: 881 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085307
Núm. CAS: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
UN: 1428
ADR: 4.3,I
Índice Merck: 13,08641