Sodio, paraffin protect rods para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22284.0250
8.22284.1000
8.22284.0100
8.22284.0250EA
99.4
EUR
8.22284.0250
8.22284.1000
8.22284.0100
Sodio, paraffin protect rods para síntesis, Sigma-Aldrich®
Sodio
Sodium rods (protective liquid: paraffin oil)
Formula:
Na MW: 22.99 g/mol Pto. Ebullición: 889 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 97.8 Densidad: 0.97 g/cm3 (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00085307 Núm. CAS: 7440-23-5 EINECS: 231-132-9 UN: 1428 ADR: 4.3 I Índice Merck: 13,08641 |
Resultados test especificaciones
Content at Na | ≥ 99.0 % |