Rubidio ≥99.75% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Ampuled under argon
44214.03 44214.06
44214.03EA 141 EUR
44214.03 44214.06
Rubidio ≥99.75% (metals basis)
Rubidio
Purity: 99.75% CAS No.: 7440-17-7 Physical Form: Ampouled under argon UN No.: 1423 MDL No.: MFCD00134055
Formula: Rb
Pto. Ebullición: 700 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 39 °C
Densidad: 0,83 g/cm³ (1399.85 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134055
Núm. CAS: 7440-17-7
EINECS: 231-126-6
UN: 1423
ADR: 4.3,I
Índice Merck: 12,08439