Bario 99+% in mineral oil, barras, Ø ∼ 2 cm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
317861000 317865000
ACRO317861000EA 242 EUR
ACRO317861000 ACRO317865000
Bario 99+% in mineral oil, barras, Ø ∼ 2 cm
Bario
Formula: Ba
Pto. Ebullición: 1640 °C
Pto. de fusión: 725 °C
Densidad: 3,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134031
Núm. CAS: 7440-39-3
EINECS: 231-149-1
UN: 1400
ADR: 4.3,II
Índice Merck: 12,00991
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey Rods
Assay ≥99.0 % Ba (incl. Sr)
Strontium (Sr) ≤0.8 %