Bario ≥99.2% (metals basis), piezas ≤ 2.5 cm (1 in) (max. 0.8% Sr)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
00653.06
00653.18
00653.30
00653.06EA
87.3
EUR
00653.06
00653.18
00653.30
Bario ≥99.2% (metals basis), piezas ≤ 2.5 cm (1 in) (max. 0.8% Sr)
Bario
Purity: 99.2%
CAS No.: 7440-39-3
Physical Form: Packaged in oil
Appearance: Yellow-silver
Odour: Odourless
UN No.: 1400
MDL No.: MFCD00134031
Formula:
Ba Pto. Ebullición: 1640 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 725 °C Densidad: 3,51 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134031 Núm. CAS: 7440-39-3 EINECS: 231-149-1 UN: 1400 ADR: 4.3,II Índice Merck: 12,00991 |