Bario 99+% (metals basis), barras (max. 0.8% Sr), Ø 22 mm (0.9 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
acondicionado en Argón
10103.22 10103.36 10103.A1
10103.22EA 260 EUR
10103.22 10103.36 10103.A1
Bario 99+% (metals basis), barras (max. 0.8% Sr), Ø 22 mm (0.9 in)
Bario
Purity: 99+% CAS No.: 7440-39-3 Physical Form: ≈7.3cm/100g, Packaged under argon Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 1400 MDL No.: MFCD00134031
Used as getter, in cathode ray tubes, thermionic emitter tubes and sodium vapor lamps
Formula: Ba
MW: 137.33 g/mol
Pto. Ebullición: 1640
Pto. de fusión: 725
Densidad: 3.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134031
Núm. CAS: 7440-39-3
EINECS: 231-149-1
UN: 1400
ADR: 4.3 II
Índice Merck: 12,00991