Bario ≥99.9% (metals basis), sólido dendrítico cristalino
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Ampuled under argon
14454.06 14454.14
14454.06EA 465 EUR
14454.06 14454.14
Bario ≥99.9% (metals basis), sólido dendrítico cristalino
Bario
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-39-3 Physical Form: Ampouled under argon Appearance: Gold/grey Odour: Odourless UN No.: 1400 MDL No.: MFCD00134031
Formula: Ba
Pto. Ebullición: 1640 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 725 °C
Densidad: 3,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134031
Núm. CAS: 7440-39-3
EINECS: 231-149-1
UN: 1400
ADR: 4.3,II
Índice Merck: 12,00991