Berilio ≥99.5% (metals basis), en trozos irregulares 3-38 mm (0.1-1.5 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
12853.09 12853.18
12853.09EA 121 EUR
12853.09 12853.18
Berilio ≥99.5% (metals basis), en trozos irregulares 3-38 mm (0.1-1.5 in)
Berilio
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-41-7 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134032
Formula: Be
MW: 9.01 g/mol
Pto. Ebullición: 2970
Pto. de fusión: 1278
Densidad: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134032
Núm. CAS: 7440-41-7
EINECS: 231-150-7
Índice Merck: 12,01201