Berilio ≥99.4% (metals basis), láminas, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
14756.FF 14756.FI
14756.FFEA 415 EUR
14756.FF 14756.FI
Berilio ≥99.4% (metals basis), láminas, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Berilio
Purity: 99.4% CAS No.: 7440-41-7 Physical Form: ≈0.6g/25x25mm, Vacuum tight Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134032
Formula: Be
Pto. Ebullición: 2970 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1278 °C
Densidad: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134032
Núm. CAS: 7440-41-7
EINECS: 231-150-7
Índice Merck: 12,01201