Berilio ≥99.7% (metals basis), alambre, recocido, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
40680.BU
40680.BW
40680.BUEA
981
EUR
40680.BU
40680.BW
Berilio ≥99.7% (metals basis), alambre, recocido, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Berilio
Purity: 99.7%
CAS No.: 7440-41-7
Physical Form: ≈0.091g/m, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134032
Formula:
Be Pto. Ebullición: 2970 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1278 °C Densidad: 1,85 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134032 Núm. CAS: 7440-41-7 EINECS: 231-150-7 Índice Merck: 12,01201 |