Berilio ≥99.9% (metals basis), lámina ultrafina, Grosor: 1 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
40709.FF
40709.FI
40709.FFEA
0
EUR
40709.FF
40709.FI
Berilio ≥99.9% (metals basis), lámina ultrafina, Grosor: 1 µm
Berilio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-41-7
Physical Form: On temporary copper support
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134032
Alloy source, X-ray tube manufacture, neutron source
Formula:
Be Pto. Ebullición: 2970 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1278 °C Densidad: 1,85 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134032 Núm. CAS: 7440-41-7 EINECS: 231-150-7 Índice Merck: 12,01201 |