Berilio ≥99.8% (metals basis), láminas, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
41642.FF 41642.FI
41642.FFEA 865 EUR
41642.FF 41642.FI
Berilio ≥99.8% (metals basis), láminas, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Berilio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-41-7 Physical Form: ≈0.29g/25x25mm, Vacuum tight Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134032
Formula: Be
MW: 9.01 g/mol
Pto. Ebullición: 2970
Pto. de fusión: 1278
Densidad: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134032
Núm. CAS: 7440-41-7
EINECS: 231-150-7
Índice Merck: 12,01201