Berilio ≥99.8% (metals basis), láminas, Grosor: 0.1 mm (0.004 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
41643.FF 41643.FI
41643.FFEA 952 EUR
41643.FF 41643.FI
Berilio ≥99.8% (metals basis), láminas, Grosor: 0.1 mm (0.004 in)
Berilio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-41-7 Physical Form: ≈0.12g/25x25mm, Vacuum tight Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134032
Formula: Be
MW: 9.01 g/mol
Pto. Ebullición: 2970
Pto. de fusión: 1278
Densidad: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134032
Núm. CAS: 7440-41-7
EINECS: 231-150-7
Índice Merck: 12,01201