Calcio 99%, piezas
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
201181000 201185000 201180025 201180050
ACRO201181000EA 74.2 EUR
ACRO201181000 ACRO201185000 ACRO201180025 ACRO201180050
Calcio 99%, piezas
Calcio
Formula: Ca
Pto. Ebullición: 1484 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 845 °C
Densidad: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085314
Núm. CAS: 7440-70-2
EINECS: 231-179-5
UN: 1401
ADR: 4.3,II
Índice Merck: 13,01644
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey Metallic pieces
Assay ≥98.5 %