Calcio ≥99.5% (metals basis), en gránulos -6 mesh, bidestilada
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
00875.30 00875.A1
00875.30EA 151 EUR
00875.30 00875.A1
Calcio ≥99.5% (metals basis), en gránulos -6 mesh, bidestilada
Calcio
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-70-2 Odour: Odourless UN No.: 1401 MDL No.: MFCD00085314
Formula: Ca
Pto. Ebullición: 1484 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 850 °C
Densidad: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085314
Núm. CAS: 7440-70-2
EINECS: 213-179-5
UN: 1401
ADR: 4.3,II
Índice Merck: 13,01644