Calcio ≥98% (metals basis), en limaduras
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
10125.09
10125.22
10125.36
10125.09EA
37.8
EUR
10125.09
10125.22
10125.36
Calcio ≥98% (metals basis), en limaduras
Calcio
Purity: 98%
CAS No.: 7440-70-2
Appearance: Metallic
Odour: Odourless
UN No.: 1401
MDL No.: MFCD00085314
Formula:
Ca Pto. Ebullición: 1484 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 850 °C Densidad: 1,54 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00085314 Núm. CAS: 7440-70-2 EINECS: 213-179-5 UN: 1401 ADR: 4.3,II Índice Merck: 13,01644 |