Estroncio ≥99.95% (metals basis), piezas, distilled dendritic
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Ampuled under argon
38624.06 38624.14
38624.06EA 951 EUR
38624.06 38624.14
Estroncio ≥99.95% (metals basis), piezas, distilled dendritic
Estroncio
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-24-6 Physical Form: Ampouled under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00134060
Formula: Sr
MW: 87,62 g/mol
Pto. Ebullición: 1151 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 570…660 °C
Densidad: 2,38 g/cm³ (770 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134060
Núm. CAS: 7440-24-6
EINECS: 231-133-4
UN: 3208
ADR: 4.3,II
Índice Merck: 12,08994