Boro ≥99.5% (metals basis), piezas cristalinas ≤ 20 mm (0.8 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
12134.09
12134.18
12134.30
12134.09EA
177
EUR
12134.09
12134.18
12134.30
Boro ≥99.5% (metals basis), piezas cristalinas ≤ 20 mm (0.8 in)
Boro
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-42-8
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134034
Formula:
B Densidad: 1,73 g/cm³ (15 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134034 Núm. CAS: 7440-42-8 EINECS: 231-151-2 Índice Merck: 13,01333 |