Boro ≥98% (metals basis), polvo cristalino -325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
40036.09 40036.18
40036.09EA 150 EUR
40036.09 40036.18
Boro ≥98% (metals basis), polvo cristalino -325 mesh
Boro
Purity: 98% CAS No.: 7440-42-8 Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00134034
Formula: B
MW: 10.81 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134034
Núm. CAS: 7440-42-8
EINECS: 231-151-2
UN: 3178
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 13,01333