Boro ≥99.4% (metals basis), piezas cristalinas 1-30 mm (0.039-1.2 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
41858.09 41858.18
41858.09EA 294 EUR
41858.09 41858.18
Boro ≥99.4% (metals basis), piezas cristalinas 1-30 mm (0.039-1.2 in)
Boro
Purity: 99.4% CAS No.: 7440-42-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134034
Formula: B
MW: 10.81 g/mol
Densidad: 1.73 g/cm³ (15 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134034
Núm. CAS: 7440-42-8
EINECS: 231-151-2
Índice Merck: 13,01333