Boro, en polvo, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12070.0025 1.12070.0010
1.12070.0025EA 176 EUR
1.12070.0025 1.12070.0010
Boro, en polvo, Sigma-Aldrich®
Boro
Formula: B
MW: 10.81 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134034
Núm. CAS: 7440-42-8
EINECS: 231-151-2
UN: 3178
Índice Merck: 13,01333
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 2075 °C
Molar Mass 10.81 g/mol
Bulk Density 200 - 300 kg/m3
Boiling Point 4000 °C
Density 1.73 g/cm3 (15 °C)
Ignition Point 700 °C