Talio ≥99.99% (metals basis), barras, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
00888.0Y 00888.DO
00888.0YEA 945 EUR
00888.0Y 00888.DO
Talio ≥99.99% (metals basis), barras, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Talio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-28-0 Physical Form: ≈225g/150mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134063
Formula: Tl
Pto. Ebullición: 1457 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 301 °C
Densidad: 11,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134063
Núm. CAS: 7440-28-0
EINECS: 231-138-1
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,09391