Plomo ≥99% (metals basis), láminas 30x30 cm (12x12 in), Thickness: 1.6 mm (0.063 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
00708.KF 00708.KJ
00708.KFEA 226 EUR
00708.KF 00708.KJ
Plomo ≥99% (metals basis), láminas 30x30 cm (12x12 in), Thickness: 1.6 mm (0.063 in)
Plomo
Purity: 99+% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈1630g/30x30cm Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formula: Pb
Pto. Ebullición: 1740 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 327 °C
Densidad: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134050
Núm. CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Índice Merck: 12,05410