Plomo ≥99.999% (metals basis), barras, Ø 9.5 mm (0.37 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
00770.2Z 00770.DW
00770.2ZEA 91 EUR
00770.2Z 00770.DW
Plomo ≥99.999% (metals basis), barras, Ø 9.5 mm (0.37 in)
Plomo
Purity: 99.999+% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈7.8g/cm Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formula: Pb
Pto. Ebullición: 1740 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 327 °C
Densidad: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134050
Núm. CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Índice Merck: 12,05410