Plomo ≥99.9% (metals basis), en polvo -200 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
10223.30 10223.A1 10223.A7
10223.30EA 60.8 EUR
10223.30 10223.A1 10223.A7
Plomo ≥99.9% (metals basis), en polvo -200 mesh
Plomo
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-92-1 Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00134050
Formula: Pb
Pto. Ebullición: 1749 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 327,5 °C
Densidad: 11,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134050
Núm. CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
UN: 3077
ADR: 9,III