Plomo ≥99.998% (metals basis), láminas, Puratronic®, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
12050.FI 12050.GH
12050.FIEA 139 EUR
12050.FI 12050.GH
Plomo ≥99.998% (metals basis), láminas, Puratronic®, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Plomo
Purity: 99.998% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈7.1g/50x50mm Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formula: Pb
Pto. Ebullición: 1740 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 327 °C
Densidad: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134050
Núm. CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Índice Merck: 12,05410