Plomo ≥99.9995% (metals basis), láminas, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
12448.FF
12448.FI
12448.GH
12448.FFEA
85.5
EUR
12448.FF
12448.FI
12448.GH
Plomo ≥99.9995% (metals basis), láminas, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Plomo
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7439-92-1
Physical Form: ≈7.1/25x25mm
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134050
Formula:
Pb Pto. Ebullición: 1740 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 327 °C Densidad: 11,3437 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134050 Núm. CAS: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 Índice Merck: 12,05410 |